Spécification
| Plage de dosage | 15.63 to 1000 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 9.38 pg/mL |
| Gamme de produits | Novus |
| Type de produit | ELISA Kit (Chemiluminescence) |
| Type d’échantillon | Serum, Plasma, Biological Fluids |
| Spécificité | This kit recognizes Human ALCAM in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human ALCAM and analogues was observed. |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 214 |
| Symbole de gène(s) | ALCAM |
| Quantité | 1 kit |
| Afficher plus |