Learn More
Invitrogen™ Human ALKP ELISA Kit
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Description
Human ALKP quantitates human ALKP in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ALKP.
La phosphatase alcaline est une enzyme protéique homodimère (86 kDa), contenant deux atomes de zinc essentiels à sa fonction catalytique par monomère et elle est active de manière optimale dans les environnements à pH alcalin. L’enzyme est présente dans les procaryotes et les eucaryotes, avec la même fonction générale, mais sous différentes formes structurelles adaptées à l’environnement de l’organisme. L’ALP joue un rôle dans le métabolisme et le développement du foie au sein du squelette. Dans les bactéries, l’ALP agit comme une source de phosphate inorganique. Dans la levure, l’ALP peut être une protéine utile pour étudier le tri des protéines membranaires.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | AKP2 ; AKP-2 ; phosphatase alcaline 2 ; phosphatase alcaline 2, foie ; Isozyme de foie/os/rein de phosphatase alcaline ; précurseur de phosphatase alcaline (EC 3.1.3.2) ; isoforme non spécifique de tissu de phosphatase alcaline ; isoforme/TNS-AP non spécifique de tissu de phosphatase alcaline ; phosphatase alcaline, biominéralisation associée ; phosphatase alcaline, foie/os/rein ; Phosphatase alcaline, isozyme non spécifique aux tissus ; Alpl ; APTNAP ; AP-TNAP ; FLj40094 ; FLJ93059 ; glycérophosphatase ; HOPS ; isozyme de foie/os/rein ; Phosphatase alcaline de type foie/os/rein ; MGC161443 ; MGC167935 ; PhoA ; phosphatase alcaline non spécifique aux tissus ; TPAN ; TNSALP ; TNS-AP |
| Plage de dosage | 2 à 500 mIU/ml |
| Sensibilité du dosage | 2 mIU/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P05186 |
| Symbole de gène(s) | ALPL |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |