Learn More
Invitrogen™ Human Alpha-Galactosidase A/GLA ELISA Kit
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Description
Human Alpha-Galactosidase A/GLA quantitates human Alpha-Galactosidase A/GLA in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Alpha-Galactosidase A/GLA.
Ce gène code une glycoprotéine homodimère qui hydrolyse les fractions alpha-galactosyles terminales des glycolipides et des glycoprotéines. Cette enzyme hydrolyse principalement le trihexoside de céramide et elle peut catalyser l’hydrolyse du mélibiose en galactose et en glucose. Une variété de mutations dans ce gène affectent la synthèse, le traitement et la stabilité de cette enzyme, qui cause la maladie de Fabry, un trouble de stockage lysosomal rare qui résulte d’un défaut de cataboliser les fractions alpha-D-galactosyl glycolipid.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Agalsidase ; agalsidase alfa ; Ags ; alpha-D-galactosidase A ; alpha-D-galactoside galactohydrolase ; Alpha-D-galactoside galactohydrolase 1 ; alpha-gal A ; alpha-galactosidase A ; GALA ; galactosidase alpha ; Galactosidase, alpha ; GLA ; mélibiase |
| Plage de dosage | 45 à 10 000 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 45 pg/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P06280 |
| Symbole de gène(s) | GLA |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |