Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’annexine A1 humaine
Code produit. 17175089
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17175089
Marque: Invitrogen™ EH31RBX5
ELISA
Human Annexin A1 quantitates human Annexin A1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Annexin A1.
L’annexine I appartient à une famille de protéines de liaison aux phospholipides dépendant du Ca (2+) qui sont de préférence situées sur la face cytosolique de la membrane plasmique. L’annexine I a une masse moléculaire de 40 kDa, avec une activité inhibitrice de la phospholipase A2. Étant donné que la phospholipase A2 est nécessaire pour la biosynthèse des puissants médiateurs de l’inflammation, des prostaglandines et des leucotriènes, l’annexine I peut avoir une activité anti-inflammatoire potentielle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Annexine 1 (p35) (lipocortine 1) ; annexine A1 ; annexine I ; annexine I (lipocortine I) ; annexine-1 ; Anx1 ; Anx-1 ; Anxa1 ; Anx-A1 ; C430014K04Rik ; calpactine II ; calpactine-2 ; chromobindine-9 ; lipocortine 1 ; lipocortine I ; LPC1 ; Lpc-1 ; p35 ; protéine inhibitrice de la phospholipase A2 ; RP11-71A24.1
Plage de dosage 1,64 à 400 ng/ml
Sensibilité du dosage 1,6 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P04083
Symbole de gène(s) ANXA1
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Annexine A1
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min