Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’annexine A1 humaine
Description
Human Annexin A1 quantitates human Annexin A1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Annexin A1.
L’annexine I appartient à une famille de protéines de liaison aux phospholipides dépendant du Ca (2+) qui sont de préférence situées sur la face cytosolique de la membrane plasmique. L’annexine I a une masse moléculaire de 40 kDa, avec une activité inhibitrice de la phospholipase A2. Étant donné que la phospholipase A2 est nécessaire pour la biosynthèse des puissants médiateurs de l’inflammation, des prostaglandines et des leucotriènes, l’annexine I peut avoir une activité anti-inflammatoire potentielle.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Annexine 1 (p35) (lipocortine 1) ; annexine A1 ; annexine I ; annexine I (lipocortine I) ; annexine-1 ; Anx1 ; Anx-1 ; Anxa1 ; Anx-A1 ; C430014K04Rik ; calpactine II ; calpactine-2 ; chromobindine-9 ; lipocortine 1 ; lipocortine I ; LPC1 ; Lpc-1 ; p35 ; protéine inhibitrice de la phospholipase A2 ; RP11-71A24.1 |
| Plage de dosage | 1,64 à 400 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 1,6 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P04083 |
| Symbole de gène(s) | ANXA1 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |