missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de APE1 / APEX1 humaine

Code produit. 17185099
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17185099

Marque: Invitrogen™ EH32RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Human APE1/APEX1 quantitates human APE1/APEX1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human APE1/APEX1.

L’endonucléase apurinique / apyrimidinique (APE / réf-1) de mammifère est une enzyme bipartite multifonctionnelle qui joue un rôle important dans de nombreuses fonctions cellulaires. L’APE est responsable de la réparation des sites abasiques dans l’ADN et de la régulation de l’état redox d’autres protéines qui jouent un rôle dans la signalisation oxydative, la régulation des facteurs de transcription (Fos, Jun, NF-kB, Myb, HIF-1 alpha, CREB, Pax), le contrôle du cycle cellulaire (p53) et l’apoptose. La forme la plus courante de dommages à l’ADN est la création de sites abasiques qui sont provoqués par une perte spontanée ou des dommages oxydatifs à l’ADN, par hydrolyse initiée chimiquement (chimiothérapie), rayonnement ionisant, irradiation UV, agents oxydants et élimination des bases modifiées par les ADN glycosylases. L’APE est exprimée de façon différente pendant le développement et dans différents tissus. Cette protéine présente divers modèles de localisation infracellulaire qui prennent en charge la possibilité de son interaction avec de nombreuses autres protéines cellulaires, en plus de la réparation d’ADN dans le noyau. La régulation de l’APE par phosphorylation est médiée, du moins en partie, par la caséine kinase II. On observe des augmentations des niveaux de protéine et de message APE lors de la réintroduction de l’oxygène dans les cellules hypoxiques et dans certains tissus malins par rapport aux tissus normaux. Des baisses de l’expression de l’APE ont été associées à l’induction de l’apoptose cellulaire.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Endonucléase AP 1 ; endonucléase AP classe I ; lyase AP ; APE ; APE1 ; APEN ; Apex ; nucléase APEX ; nucléase APEX (enzyme de réparation d’ADN multifonctionnelle) 1 ; nucléase APEX 1 ; APEX1 ; apurinique/a ; apurinique/apy ; endonucléase apurinique/apyrimidinique (abasique) ; endodésoxyribonucléase apurinique/apyrimidinique 1 ; endonucléase apurinique/apyrimidinique 1 ; endonucléase apurinique-apyrimidinique 1 ; APX ; désoxyribonucléase (apurinique ou apyrimidinique) ; lyase ADN-(site apurinique ou apyrimidinique) ; lyase ADN-(site apurinique ou apyrimidinique), mitochondriale ; HAP1 ; LOC100348924 ; protéine REF-1 ; facteur redox 1 ; facteur redox-1 ; REF1 ; REF-1
Plage de dosage 0,23 à 50 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,23 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P27695
Symbole de gène(s) APEX1
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible APE1
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis