missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human Apo-SAA1 Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit. 17802203
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
2 x 500 μg
250 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
250µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17802203

Marque: Gibco™ 30053100UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

300-53-1MG will be provided as 2 x 500 μg (300-53-500UG). Recombinant Human Apo-SAA1 is an 11.7 kDa protein containing 105 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

The serum amyloid A family comprises a number of differentially expressed apolipoproteins, acute-phase SAA1 and SAA2, the former being the major component in plasma and constitutive SAAs. Although the liver is the primary site of synthesis of both SAA types extrahepatic production has been reported. The in vivo concentrations increase by as much as 1000 fold during inflammation. Several studies have expressed its importance in the diagnosis and monitoring of various diseases. Pathological SAA values are often detected in association with normal CRP concentrations; SAA rises earlier and more sharply than CRP. Recently, a broader view of SAA expression and function has been emerging.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P0DJI8
À utiliser avec (application) Functional Assay
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 6288
Poids moléculaire 11.7 kDa
Nom Human Apo-SAA1
Quantité 100 μg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/ μg
Alias de gène amyloid a; Amyloid fibril protein AA; Amyloid protein A; MGC111216; PIG4; SAA; SAA1; Saa-1; Saa2; serum amyloid A; serum amyloid A 1; serum amyloid A 2; serum amyloid A protein; serum amyloid A1; Serum amyloid A1 protein; Serum amyloid A-1 protein; serum amyloid A-like protein; Serum amyloid protein A(2-102); Serum amyloid protein A(2-103); Serum amyloid protein A(2-104); Serum amyloid protein A(3-104); Serum amyloid protein A(4-101); Serum Amyloid-A; TP53I4; tumor protein p53 inducible protein 4
Nom usuel SAA
Symbole de gène(s) SAA1
Activité biologique Determined by its ability to chemoattract human monocytes using a concentration range of 10.0-100.0 ng/ml
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence MRSFFSFLGE AFDGARDMWR AYSDMREANY IGSDKYFHAR GNYDAAKRGP GGVWAAEAIS DARENIQRFF GHGAEDSLAD QAANEWGRSG KDPNHFRPAG LPEKY
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis