missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA pour ApoB humaine

Code produit. 16642003
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 tests
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16642003

Marque: Invitrogen™ EH34RB

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le kit Human ApoB quantifie l’ApoB humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant.

Le kit Human ApoB quantifie l’ApoB humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’ApoB humaine naturelle et recombinante.

L’apolipoprotéine B (apo B) dans le plasma humain est une protéine majeure des lipoprotéines de basse densité (LDL) avec une masse moléculaire d’environ 260 à 500 kDa. L’apolipoprotéine B se lie à des récepteurs spécifiques sur les membranes cellulaires et est impliquée dans l’élimination du cholestérol LDL et des lipoprotéines de très basse densité (VLDL) de la circulation. La lipoprotéine de basse densité (LDL) est la protéine qui porte le cholestérol dans le sang. La LDL se lie à son récepteur sur les parois capillaires et, par conséquent, médie l’absorption et la clairance du cholestérol de la circulation. Dans les lésions athérosclérotiques, on trouve de la LDL modifiée oxydativement et de la LDL oxydée est spécifiquement reconnue et ingérée par les macrophages via les récepteurs éboueurs A et CD36. La LDL oxydée peut être un marqueur de l’athérosclérose, mais les changements précis dans la LDL oxydée ne sont pas bien décrits. La LDL oxydée par MDA semble être différente de la LDL oxydée par d’autres moyens. L’apolipoprotéine B est principalement synthétisée dans le foie et constitue une apolipoprotéine majeure des lipoprotéines de très basse densité, de densité intermédiaire et de basse densité (LDL) ainsi qu’un composant majeur de la lipoprotéine (a). L’apolipoprotéine B est un ligand pour le récepteur de LDL et des niveaux élevés sont associés à l’athérosclérose prématurée. Les niveaux normaux d’apolipoprotéine B dans le plasma sont d’environ 800 mg/l. L’apolipoprotéine B se trouve dans le plasma sous forme de deux isoformes principales, l’apoB-48 et l’apoB-100. Les formes intestinales et hépatiques de l’apolipoprotéine B sont codées par un seul gène à partir d’un seul ARNm très long. Les deux isoformes partagent une séquence d’extrémité N-terminale commune. La protéine apoB-48 la plus courte est produite après l’édition de l’ARN du transcript de l’apoB-100 au résidu 2180 (CAA->UAA), ce qui entraîne la création d’un codon d’arrêt et la fin de la translation précoce. Les mutations du gène de l’apolipoprotéine B ou de sa région de régulation provoquent une hypobêtalipoprotéinémie, une hypobêtalipoprotéinémie normotriglycéridémique et une hypercholestérolémie due à une apolipoprotéine B de carence en ligand, des maladies affectant le cholestérol plasmatique et les taux d’apolipoprotéine B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Aa1064 ; Ac1-060 ; AI315052 ; Apo B100 ; Apo B-100 ; Apo B-48 ; Apob ; apo-B ; ApoB-100 ; apob-48 ; apolipo b ; apolipoprotéine B ; apolipoprotéine B (y compris l’antigène Ag(x)) ; apolipoprotéine B PI ; apolipoprotéine B100 ; apolipoprotéine B-100 ; apolipoprotéine B46 ; apolipoprotéine B47 ; apolipoprotéine B48 ; apolipoprotéine B-48 ; apolipoprotéine B49 ; FLDB ; LDLCCQ4 ; LOX-1 ; mCG_129875 ; MGC176318 ; récepteur Ox-LDL 1
Plage de dosage 0,21 à 50 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,21 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P04114
Symbole de gène(s) APOB
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Apolipoprotéine B
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis