missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human ApoE4 Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit. p-7246288
Click to view available options
Quantité:
100 μg
2 x 500 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
2 pièces
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17802543

Marque: Gibco™ 35004100UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

350-04-1MG will be provided as 2 x 500 μg (350-04-500UG). Recombinant Human ApoE4 is a 34.4 kDa protein containing 300 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

ApoE belongs to a group of proteins that bind reversibly with lipoprotein and play an important role in lipid metabolism. In addition to facilitating solubilization of lipids, these proteins help to maintain the structural integrity of lipoproteins, serve as ligands for lipoprotein receptors, and regulate the activity of enzymes involved in lipid metabolism. Significant quantities of ApoE are produced in the liver and brain, and to some extent in almost every organ. ApoE is an important constituent of all plasma lipoproteins. Its interaction with specific ApoE receptor enables uptake of chylomicron remnants by liver cells, which is an essential step during normal lipid metabolism. It also binds with the LDL receptor (apo B/E). Defects in ApoE are a cause of hyperlipoproteinemia type III. ApoE exists in three major isoforms; E2, E3, and E4, which differ from one another by a single amino-acid substitution. Individuals heterozygous for the ApoE4 allele are at higher risk of late-onset Alzheimer's disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P02649
À utiliser avec (application) Functional Assay
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 348
Poids moléculaire 34.4 kDa
Nom Human ApoE4
Quantité 100 μg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/ μg
Alias de gène APO-E; Apolipoprotein E3
Nom usuel ApoE4
Symbole de gène(s) APOE
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence MKVEQAVETE PEPELRQQTE WQSGQRWELA LGRFWDYLRW VQTLSEQVQE ELLSSQVTQE LRALMDETMK ELKAYKSELE EQLTPVAEET RARLSKELQA AQARLGADME DVRGRLVQYR GEVQAMLGQS TEELRVRLAS HLRKLRKRLL RDADDLQKRL AVYQAGAREG AERGLSAIRE RLGPLVEQGR VRAATVGSLA GQPLQERAQA WGERLRARME EMGSRTRDRL DEVKEQVAEV RAKLEEQAQQ IRLQAEAFQA RLKSWFEPLV EDMQRQWAGL VEKVQAAVGT SAAPVPSDNH
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 90% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis