Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour apolipoprotéine C3 humaine
Code produit. 15444903
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15444903
Marque: Invitrogen™ EHAPOC3
Kit ELISA sandwich
L’ELISA pour l’apolipoprotéine C3 (ApoC3 Hu) permet de quantifier l’ApoC3 dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement le ApoC3 humain naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’ApoC3 humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’apolipoprotéine C3 (Apo C3) est produite principalement dans le foie et est connue pour circuler dans le plasma en association avec les lipoprotéines Apo B et les lipoprotéines de haute densité. L’Apo C3 agit comme un antagoniste de l’Apo C2 et de l’Apo E pour empêcher la lipolyse par l’enzyme lipoprotéine lipase, ainsi que la clairance de l’Apo B. Le gène codant l’Apo C3 se trouve sur le chromosome 11.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P02656
Plage de dosage 2,44-10,000 pg/ml
Sensibilité du dosage 2,5 pg/ml
Plage d’étalonnage 2,5 pg/ml à 10,000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines GCPR
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : alpha-2 microglobuline humaine, ApoA, ApoC1, ApoC2, ApoE, ApoH, artémine, BMP-6, calbindine, CK bêta 8-1 (CCL23), CNTF, EMMPRIN (CD147), endostatine, fibrinogène, FLRG, TNFSF18 (ligand GITR), GPBB, hémoglobine, HTRA2, IL-17 E, IL-1 R3 (IL1 R Acp), lactoferrine, mésothéline, PAPP-A, PD-ECGF (thymidine phosphorylase), PDGF R alpha, pepsinogène 2, périostine, perséphine, PTH, RAP, SAA (amyloïde sérique A), serpine F1 (PEDF), Tie-1, TPA, thrombospondine 2, ubiquitine+1, vitronectine, VWF
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 345
Symbole de gène(s) APOCIII,HALP2
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Recherches cardiovasculaires
Volume d’échantillon Plasma, 2 μl ; sérum, 2 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme APOCIII, HALP2
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min