Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA APRIL platine pour humain eBioscience™
Code produit. 12737676
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 12737676
Marque: Invitrogen™ BMS2008
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec une plaque à micropuits recouverte d’un anticorps polyclonal dirigé contre l’APRIL humaine
  • Anticorps polyclonal anti-APRIL humaine conjugué à la biotine
  • Streptavidine-HRP
  • Étalon d’APRIL humaine lyophilisé, 100 ng/ml après reconstitution
  • Diluant d’échantillon
  • Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20 et 10 % de BSA)
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Films adhésifs
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA pour APRIL (Hu A PRoliferation-Inducing Ligand) humain quantifie l’APRIL Hu dans le sérum humain, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire.Le dosage reconnaîtra exclusivement le APRIL humain naturel et recombinant.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’APRIL humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Les kits Platinum subissent des processus rigoureux de développement, de fabrication et de validation de la qualité, garantissant des performances de produit optimales et une cohérence optimale entre les lots.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion O75888
Plage de dosage 0,78-50,0 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,4 ng
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 8741
Symbole de gène(s) APRIL,CD256,TALL-2,TALL2,TNLG7B,TRDL-1,UNQ383/PRO715,ZTNF2
Coefficient de variation inter-dosage 7.1%
Coefficient de variation intra-dosage 8.1
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Tampon de lyse, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Antigène TNF 13, TALL 2, TRDL 1, CD256
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 3 heures 10 min.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Human APRIL ELISA Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Phosphoric acid, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane
Usage exclusivement réservé à la recherche