missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA pour arylsulfatase B/ARSB humaine

Code produit. p-7219595
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17145169

Marque: Invitrogen™ EH38RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le kit Human Arylsulfatase B/ARSB quantifie l’arylsulfatase B/ARSB humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant.

Le kit Human Arylsulfatase B/ARSB quantifie l’arylsulfatase B/ARSB humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’arylsulfatase B/ARSB humaine naturelle et recombinante.

L’arylsulfatase B codée par ce gène appartient à la famille des sulfatases. L’homodimère d’arylsulfatase B hydrolyse les groupes sulfate de N-acétyl-D-galactosamine, de sulfate de chondroïtine et de sulfate de dermatane. La protéine est ciblée sur le lysozyme. La mucopolysaccharidose de type VI est un trouble de stockage lysosomal autosomique récessif qui résulte d’une carence en arylsulfatase B. Deux variantes de transcript à épissage alternatif codant des isoformes distinctes ont été trouvées pour ce gène.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion 1110007C02Rik ; AI480648 ; Arsb ; arylsulfatase B ; arylsulfatase B (MPS VI) ; complexe d’arylsulfatase B ; régulation d’arylsulfatase B ; structure d’arylsulfatase B ; régulation temporelle de l’arylsulfatase B ; As1 ; As-1 ; As-1 r ; As1-r ; As-1 s ; As1-s ; As-1 t ; As1-t ; ASB ; Asr-1 ; Ast-1 ; G4S ; MPS6 ; N-acétylgalactosamine-4-sulfatase
Plage de dosage 0,32 à 75 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,32 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P15848
Symbole de gène(s) ARSB
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Arylsulfatase B
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis