missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human B7-H2/ICOS Ligand ELISA Kit

Code produit. 17154713
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17154713

Marque: Invitrogen™ EH40RB

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Human B7-H2/ICOS Ligand quantitates human B7-H2/ICOS Ligand in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human B7-H2/ICOS Ligand.

Le ligand du co-stimulateur inductible (ICOSL) est un ligand spécifique sur les cellules présentant des antigènes (APC) et les cellules du tissu périphérique qui se lie au récepteur co-stimulateur inductible (ICOS). L’ICOS appartient à la famille de récepteurs de CD28 / CD152 qui régule l’activation et le fonctionnement des cellules T. L’ICOSL est exprimé sur les monocytes, les cellules dendritiques et les cellules B et peut être induit par des stimuli inflammatoires dans les tissus périphériques. La liaison à l’ICOSL fournit un signal de co-stimulation pour la prolifération des cellules T et la sécrétion de cytokines.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion AU044799 ; homologue de B7 2 ; homologue de B7 2 ; B7h ; B7H2 ; B7-H2 ; protéine similaire à B7 Gl50 ; protéine associée à B7 1 ; B7RP1 ; B7RP-1 ; BG071784 ; CD275 ; GI50 ; GL50 ; GL50-B ; ligand ICOS ; ICOSL ; ICOS-L ; ICOSLG ; ligand de costimulateur de cellules T inductible ; ligand de co-stimulateur de cellules T inductible ; KIAA0653 ; LICOS ; Ly115l ; mKIAA0653 ; RGD1562791 ; ligand B7-H2 ICOS de protéine transmembranaire
Plage de dosage 0,41 à 100 pg/ml
Sensibilité du dosage 0,4 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) O75144
Symbole de gène(s) ICOSLG
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible CD275 (B7-H2)
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis