Learn More
Invitrogen™ Human B7-H2/ICOS Ligand ELISA Kit
Description
Human B7-H2/ICOS Ligand quantitates human B7-H2/ICOS Ligand in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human B7-H2/ICOS Ligand.
Le ligand du co-stimulateur inductible (ICOSL) est un ligand spécifique sur les cellules présentant des antigènes (APC) et les cellules du tissu périphérique qui se lie au récepteur co-stimulateur inductible (ICOS). L’ICOS appartient à la famille de récepteurs de CD28 / CD152 qui régule l’activation et le fonctionnement des cellules T. L’ICOSL est exprimé sur les monocytes, les cellules dendritiques et les cellules B et peut être induit par des stimuli inflammatoires dans les tissus périphériques. La liaison à l’ICOSL fournit un signal de co-stimulation pour la prolifération des cellules T et la sécrétion de cytokines.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | AU044799 ; homologue de B7 2 ; homologue de B7 2 ; B7h ; B7H2 ; B7-H2 ; protéine similaire à B7 Gl50 ; protéine associée à B7 1 ; B7RP1 ; B7RP-1 ; BG071784 ; CD275 ; GI50 ; GL50 ; GL50-B ; ligand ICOS ; ICOSL ; ICOS-L ; ICOSLG ; ligand de costimulateur de cellules T inductible ; ligand de co-stimulateur de cellules T inductible ; KIAA0653 ; LICOS ; Ly115l ; mKIAA0653 ; RGD1562791 ; ligand B7-H2 ICOS de protéine transmembranaire |
| Plage de dosage | 0,41 à 100 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,4 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | O75144 |
| Symbole de gène(s) | ICOSLG |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |