Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de BCMA / TNFRSF17 humain
Code produit. 17185199
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17185199
Marque: Invitrogen™ EH41RBX5
ELISA
Human BCMA/TNFRSF17 quantitates human BCMA/TNFRSF17 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human BCMA/TNFRSF17.
La protéine codée par ce gène fait partie de la superfamille des récepteurs TNF. Ce récepteur est exprimé de préférence dans les lymphocytes B matures et peut être important pour le développement des cellules B et la réponse auto-immune. Il a été démontré que ce récepteur se lie spécifiquement à la superfamille du facteur de nécrose tumorale (ligand), membre 13b (TNFSF13B / TALL-1 / BAFF) et conduit à l’activation de NF-kappaB et MAPK8 / JNK. Ce récepteur se lie également à divers membres de la famille TRAF et peut donc transduire des signaux pour la survie et la prolifération des cellules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Antigène de maturation des cellules B ; facteur de maturation des cellules B ; protéine de maturation des cellules B ; Bcm ; BCMA ; CD269 ; membre de la superfamille de récepteurs TNF 17 ; Tnfrsf13 ; Tnfrsf13a ; TNFRSF17 ; membre de la superfamille de récepteurs du facteur de nécrose tumorale 17 ; superfamille des récepteurs du facteur de nécrose tumorale, membre 17
Plage de dosage 0,048 à 12 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,048 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) Q02223
Symbole de gène(s) Tnfrsf17
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible BCMA
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min