missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de biglycane humain

Code produit. 17125249
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17125249

Marque: Invitrogen™ EH45RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Human Biglycan quantitates human Biglycan in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Biglycan.

Le BGN est un petit protéoglycane à matrice cellulaire ou péricellulaire étroitement lié à la structure de deux autres petits protéoglycanes, la décorine et la fibromoduline. On pense que la protéine et la décorine sont le résultat d’une duplication génétique. La décorine contient une chaîne de glycosaminoglycanes attachée, alors que cette protéine contient probablement deux chaînes. Pour cette raison, cette protéine s’appelle biglycane. On pense que cette protéine fonctionne dans le métabolisme des tissus conjonctifs en se liant aux fibrilles de collagène et en transférant le facteur de croissance bêta. Elle peut favoriser la survie neuronale.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion BG ; BGN ; biglycane ; protéclycane 1 d’os/cartilage ; protéoglycane I d’os/cartilage ; protéoglycane-I d’os/cartilage ; BSPG1 ; protéoglycane I de sulfate de dermatane ; DSPG1 ; PG S1 ; PGI ; PG-S1 ; SLRR1A ; petite protéine riche en leucine 1 A ; petite protéoglycane I (biglycane), os (BSPG1) (précurseur de la protéclycane 1 d’os/cartilage)
Plage de dosage 0,51 à 125 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,51 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P21810
Symbole de gène(s) BGN
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Biglycane
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis