Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de biglycane humain
Description
Human Biglycan quantitates human Biglycan in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Biglycan.
Le BGN est un petit protéoglycane à matrice cellulaire ou péricellulaire étroitement lié à la structure de deux autres petits protéoglycanes, la décorine et la fibromoduline. On pense que la protéine et la décorine sont le résultat d’une duplication génétique. La décorine contient une chaîne de glycosaminoglycanes attachée, alors que cette protéine contient probablement deux chaînes. Pour cette raison, cette protéine s’appelle biglycane. On pense que cette protéine fonctionne dans le métabolisme des tissus conjonctifs en se liant aux fibrilles de collagène et en transférant le facteur de croissance bêta. Elle peut favoriser la survie neuronale.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | BG ; BGN ; biglycane ; protéclycane 1 d’os/cartilage ; protéoglycane I d’os/cartilage ; protéoglycane-I d’os/cartilage ; BSPG1 ; protéoglycane I de sulfate de dermatane ; DSPG1 ; PG S1 ; PGI ; PG-S1 ; SLRR1A ; petite protéine riche en leucine 1 A ; petite protéoglycane I (biglycane), os (BSPG1) (précurseur de la protéclycane 1 d’os/cartilage) |
| Plage de dosage | 0,51 à 125 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,51 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P21810 |
| Symbole de gène(s) | BGN |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.