Learn More
Invitrogen™ Human BOC/Brother of CDO ELISA Kit
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Description
Human BOC/Brother of CDO quantitates human BOC/Brother of CDO in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human BOC/Brother of CDO.
Le CDON et le BOC sont des récepteurs de surface cellulaire de la famille de répétition des immunoglobulines impliqués dans la différenciation myogénique. Les CDON et BOC sont coexprimés pendant le développement, forment des complexes les uns avec les autres de façon homologue et sont liés les uns aux autres dans leurs ectodomaines, mais chacun a une longue queue cytoplasmique unique.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | 4732455C11 ; protéine de liaison birégionale Cdon ; protéine de liaison birégionale d’adhésion de cellules liée à la molécule/désactivée par des oncogènes (Cdon) ; Boc ; adhésion de cellules BOC associée, régulée par l’oncogène ; homologue de Boc ; homologue de Boc (souris) ; Brother of CDO ; Brother of CDON ; CDON2 ; adhésion de cellules associée, régulée par oncogène 2 ; mFLJ00376 ; Protéine BOC ; UNQ604/PRO1190 |
| Plage de dosage | 0,085 à 20 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,085 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q9BWV1 |
| Symbole de gène(s) | Boc |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |