Learn More
R&D Systems™ Human Brain Amygdala Whole Tissue Lysate (Adult Whole Parkinson's)
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
The Human Brain Amygdala Whole Tissue Lysate (Adult Whole Parkinson's) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 mg |
| Tampon de stockage | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Spécificité du test | Total Protein - Parkinsons Disease: Brain: Amygdala |
| Fraction cellulaire | Whole |
| État des tissus | Parkinson's |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces hôtes | Human |
| Concentration | 5 mg/mL |
| Type de produit | Human Brain Amygdala Whole Tissue Lysate (Adult Parkinson's) |
| Contenu et stockage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche