Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Corpus Callosum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Alzheimer's)
Code produit 18207184 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18207184 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18207184 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NB82059366
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
The Human Brain Corpus Callosum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Alzheimer's) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot
Tissue Nervous
Quantité 1 mg
Tampon de stockage HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Spécificité du test Total Protein - Alzheimers Disease: Brain: Corpus Callosum
Fraction cellulaire Whole
État des tissus Alzheimer's
Réactivité croisée Human
Espèces hôtes Human
Concentration 5 mg/mL
Type de produit Human Brain Corpus Callosum Whole Tissue Lysate (Adult Alzheimer's)
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Étape du cycle de vie Adulte
Protein State Native
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche