Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Alzheimer's)
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
The Human Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Alzheimer's) is derived from human.
Spécification
Spécification
| Tissue | Brain |
| Quantité | 0,1 mg |
| Tampon de stockage | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Spécificité du test | Membrane Protein - Alzheimers Disease: Brain: Amygdala |
| Fraction cellulaire | Membrane |
| État des tissus | Alzheimer's |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces hôtes | Human |
| Type de produit | Human Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Alzheimer's) |
| Contenu et stockage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche