Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Parietal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Whole Multiple Sclerosis)
Code produit 18227861 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18227861 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18227861 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NB82059401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    845.00€
    799.05€ / 1mg
    Économisez 45.95€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The Human Brain Parietal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Whole Multiple Sclerosis) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot
Tissue Nervous
Quantité 1 mg
Tampon de stockage HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Spécificité du test Total Protein - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Parietal Lobe
Fraction cellulaire Whole
État des tissus Multiple Sclerosis
Réactivité croisée Human
Espèces hôtes Human
Concentration 5 mg/mL
Type de produit Human Brain Parietal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Multiple Sclerosis)
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Étape du cycle de vie Adulte
Protein State Native
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche