Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Parietal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Whole Parkinson's)
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
The Human Brain Parietal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Whole Parkinson's) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| Tissue | Nervous |
| Quantité | 1 mg |
| Tampon de stockage | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Spécificité du test | Total Protein - Parkinsons Disease: Brain: Parietal Lobe |
| Fraction cellulaire | Whole |
| État des tissus | Parkinson's |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces hôtes | Human |
| Concentration | 5 mg/mL |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche