Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Pituitary Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
The Human Brain Pituitary Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| Tissue | Nervous |
| Quantité | 1 mg |
| Tampon de stockage | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Spécificité du test | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Pituitary |
| Fraction cellulaire | Whole |
| État des tissus | Normal |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces hôtes | Human |
| Concentration | 5 mg/mL |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche