Learn More
R&D Systems™ Human Brain Thalamus Whole Tissue Lysate (Adult Whole Dementia)
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
The Human Brain Thalamus Whole Tissue Lysate (Adult Whole Dementia) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 mg |
| Tampon de stockage | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Spécificité du test | Total Protein - Dementia: Brain: Thalamus |
| Fraction cellulaire | Whole |
| État des tissus | Dementia |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces hôtes | Human |
| Concentration | 5 mg/mL |
| Type de produit | Human Brain Thalamus Whole Tissue Lysate (Adult Dementia) |
| Contenu et stockage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche