Learn More
R&D Systems™ Human Breast Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary Tumor and Normal Paired)
Code produit 18214424 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 jeu
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18214424 1 jeu 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18214424 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NB82089073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00€
    1047.90€ / 1 kits
    Économisez 62.10€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
The Human Breast Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary Tumor and Normal Paired) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 jeu
Tampon de stockage HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Pureté Protein
Spécificité du test Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Normal Tissue (PP): Breast
Fraction cellulaire Whole
État des tissus Primary Tumor and Normal Paired
Réactivité croisée Human
Espèces hôtes Human
Concentration 5 mg/mL
Type de produit Human Breast Whole Tissue Lysate (Adult Primary Tumor and Normal Paired)
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Étape du cycle de vie Adulte
Gamme de produits Novus
Protein State Native
À utiliser avec (application) Western Blot
Tissue Reproductive
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche