Learn More
Novus Biologicals™ Human Breast Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor)
Product Code. 18271311 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Unit Size:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
18271311 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Product Code. 18271311 Supplier Novus Biologicals™ Supplier No. NB82059424
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    573.00€
    541.80€ / 1mg
    Économisez 31.20€
    5% de réduction
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
The Human Breast Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (application) Western Blot
Tissue Breast
Quantité 1 mg
Tampon de stockage HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Spécificité du test Total Protein - Human Tumor Tissue: Breast
Fraction cellulaire Whole
État des tissus Tumor
Réactivité croisée Human
Espèces hôtes Human
Concentration 5 mg/mL
Type de produit Human Breast Whole Tissue Lysate (Adult Tumor)
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Étape du cycle de vie Adulte
Protein State Native
Show More Show Less
Usage exclusivement réservé à la recherche