Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human C-Reactive Protein (CRP) ELISA Kit
Code produit. 15541167
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 tests
Code produit. 15541167
Marque: Invitrogen™ 88750228
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
  • Pre-coated ELISA plate
  • Detection Antibody. Pre-titrated, HRP-conjugated antibody
  • Standard. Protein for generating standard curve and calibrating samples
  • Tris Wash Buffer Powder
  • Substrate Solution. Tetramethylbenzidine (TMB) solution
  • Stop Solution
  • Certificate of Analysis. Lot-specific instructions for dilution of reagents
Engineered for the accurate and precise measurement of human CRP in serum and plasma samples.
  • Human C-reactive protein (CRP) kit contains all of the necessary buffers and reagents for performing enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
  • To ensure optimal performance from this ELISA kit, please only use the components included in the kit. Exchanging of components is not recommended, as a change in signal may occur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Sensibilité du dosage 150pg/mL
Espèces cibles Human
À utiliser avec (application) ELISA
Quantité 96 dosages
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible C-Reactive Protein (CRP)
Usage exclusivement réservé à la recherche