missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA™ Instant de CRP humain

Code produit. 15571887
Click to view available options
Quantité:
128 tests
Conditionnement:
128 tests
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15571887

Marque: Invitrogen™ BMS288INST

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

  • Sachet(s) en aluminium avec microplaque revêtue d’anticorps polyclonal (murin) contre la protéine C réactive humaine, conjugué à la HRP (anticorps monoclonal [murin] dirigé contre la protéine C réactive humaine) et tampon de dosage, lyophilisé
  • Sachet(s) en aluminium avec courbe étalon de protéine C réactive humaine (colorée)
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (solution saline avec tampon phosphate avec 1 % de Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyle-benzidine)
  • Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20 et 10 % de BSA
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Couvercles de plaque adhésive

Kit ELISA instantané

Le test ELISA de la protéine C réactive humaine (CRP humaine) quantifie la CRP humaine dans le sérum, le plasma ou les surnageants de culture cellulaire humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement le CRP humain naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide pour CRP humain (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par la liaison du second anticorps (détecteur) à la cible sur un épitope différent de l’anticorps de capture. Un anticorps conjugué à l’enzyme lie le sandwich formé. Après les étapes d’incubation et de lavage pour éliminer la microplaque des substances non liées, une solution de substrat réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.

La CRP (protéine C réactive) est un composé protéique cyclique majeur de phase aiguë pentamérique composé de cinq sous-unités non glycosylées identiques, non liées par covalence. Chaque sous-unité est composée de 206 acides aminés et a un poids moléculaire de 24 kDa. La CRP est produite par le foie, et ses niveaux plasmatiques augmentent considérablement pendant les processus inflammatoires survenant dans le corps. La CRP est une initiatrice de la cascade classique du complément, elle se lie à plusieurs composants nucléaires (chromatine, histones, etc.), joue un rôle important dans l’immunité innée et favorise les activités associées à la résistance pré-immune non spécifique de l’hôte. Plus précisément, il y a une augmentation de 100-1000 de la CRP en réponse à une lésion, à une infection ou à une inflammation. La CRP est opsonique, un initiateur de la cascade classique du complément, et un activateur de monocytes / macrophages. La CRP se lie également à plusieurs composants nucléaires, notamment la chromatine, les histones et les snRNP, ce qui suggère qu’elle peut jouer un rôle de capteur lors de la nécrose cellulaire. La CRP est impliquée dans plusieurs fonctions liées à la défense de l’hôte en fonction de sa capacité à reconnaître les pathogènes étrangers et les cellules endommagées de l’hôte, et amorce l’élimination des pathogènes en interagissant avec les systèmes effecteurs humoraux et cellulaires dans le sang. Il a été démontré que les patients présentant des niveaux basaux élevés de CRP présentent un risque accru d’hypertension et de maladies cardiovasculaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P02741
Plage de dosage 78-5,000 pg/ml
Sensibilité du dosage 3,0 pg/ml
Conjugué HRP
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 1401
Symbole de gène(s) PTX1
Coefficient de variation inter-dosage 13.1%
Coefficient de variation intra-dosage 6.9
Contenus des kits Détection d'anticorps, Tampon de lyse 10x, Couvercles de plaques adhésives, Microplaque à 96 puits préenduite, Diluant d’échantillon, lyophilisé, Solution d’arrêt, Bandes de courbe étalon, Solution de substrat, Concentrat de tampon de lavage, Lysis Buffer 10x, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 128 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl ; surnageant, 10 μl
Conditions de stockage -20°C
Synonyme Protéine réactive C, liée à la pentraxine, PTX1
Cible Humaine
Heure du test 20 min
Durée totale du dosage 2 heures 10 min.
Afficher plus Afficher moins

Usage exclusivement réservé à la recherche

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis