missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human C16orf87 (aa 56-118) Control Fragment Recombinant Protein

Code produit. 30181005
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30181005

Marque: Invitrogen™ RP98729

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (98%), Rat (98%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-59470 (PA5-59470. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

C16orf87 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Q6PH81
Concentration ≥5.0 mg/mL
À utiliser avec (application) Blocking Assay, Control
Formule 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Identification génétique (Entrez) 388272
Nom Human C16orf87 (aa 56-118) Control Fragment
Quantité 100 μl
État réglementaire RUO
Alias de gène C16orf87; chromosome 16 open reading frame 87; UPF0547 protein C16orf87
Nom usuel C16orf87
Symbole de gène(s) C16orf87
Conjugué Unconjugated
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine His-ABP-tag
Séquence NKHEAKRRRTERVRREKINSTVNKDLENRKRSRSNSHSDHIRRGRGRPKSASAKKHEEEREKQ
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Système d’expression E. coli
Forme Liquid
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis