Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de C1R / composant complémentaire C1r humain
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Description
Le kit Human C1R / Complement Component C1r quantifie la C1R / composante complémentaire C1r humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la C1R / composante complémentaire C1r humaine naturelle et recombinante.
La composante C1 du complément humain est un complexe de trois glycoprotéines : C1q, C1r et C1s. La C1r a un poids moléculaire de 83 000 et est présente dans le plasma à une concentration moyenne de 50 μg/ml, soit comme complexe avec la C1q et la C1s, soit en l’absence de C1q comme tétramère avec la C1s. Les sous-composantes du complexe C1 sont responsables de l’initiation de la voie classique d’activation du complément.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | AI132558 ; C1r ; C1ra ; sous-composant complémentaire C1 r ; chaîne lourde de sous-composant complémentaire C1r ; chaîne légère de sous-composant complémentaire C1r ; sous-composant complémentaire C1r-A ; chaîne lourde de sous-composant complémentaire C1r-A ; chaîne légère de sous-composant complémentaire C1r-A ; sous-composant de composant complémentaire 1 r ; sous-composant de composant complémentaire 1 r-A ; composant complémentaire 1, sous-composant r ; composant complémentaire 1, sous-composant r A ; composant complémentaire 1, sous-composant r-A ; mC1rA |
| Plage de dosage | 0,065 à 50 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,065 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P00736 |
| Symbole de gène(s) | C1R |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |