missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de C1R / composant complémentaire C1r humain

Code produit. 17894160
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17894160

Marque: Invitrogen™ EH56RBX10

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le kit Human C1R / Complement Component C1r quantifie la C1R / composante complémentaire C1r humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant.

Le kit Human C1R / Complement Component C1r quantifie la C1R / composante complémentaire C1r humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la C1R / composante complémentaire C1r humaine naturelle et recombinante.

La composante C1 du complément humain est un complexe de trois glycoprotéines : C1q, C1r et C1s. La C1r a un poids moléculaire de 83 000 et est présente dans le plasma à une concentration moyenne de 50 μg/ml, soit comme complexe avec la C1q et la C1s, soit en l’absence de C1q comme tétramère avec la C1s. Les sous-composantes du complexe C1 sont responsables de l’initiation de la voie classique d’activation du complément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion AI132558 ; C1r ; C1ra ; sous-composant complémentaire C1 r ; chaîne lourde de sous-composant complémentaire C1r ; chaîne légère de sous-composant complémentaire C1r ; sous-composant complémentaire C1r-A ; chaîne lourde de sous-composant complémentaire C1r-A ; chaîne légère de sous-composant complémentaire C1r-A ; sous-composant de composant complémentaire 1 r ; sous-composant de composant complémentaire 1 r-A ; composant complémentaire 1, sous-composant r ; composant complémentaire 1, sous-composant r A ; composant complémentaire 1, sous-composant r-A ; mC1rA
Plage de dosage 0,065 à 50 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,065 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P00736
Symbole de gène(s) C1R
Coefficient de variation inter-dosage < 12%
Coefficient de variation intra-dosage < 10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, étalon, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 10 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible C1r
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis