Learn More
Gibco™ Human C5a Recombinant Protein, PeproTech®
Description
300-70-1MG will be provided as 2 x 500 μg (300-70-500UG). Recombinant Human C5a is an 8.3 kDa glycoprotein containing the 74 amino acid residues of the C5a anaphylatoxin chain. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P01031 |
| À utiliser avec (application) | Functional Assay |
| Formule | protein with no preservative |
| Identification génétique (Entrez) | 727 |
| Poids moléculaire | 8.3 kDa |
| Nom | Human C5a |
| Quantité | 100 μg |
| Source | E. coli |
| État réglementaire | RUO |
| Concentration en endotoxines | <1 EU/ μg |
| Afficher plus |