Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de calréticuline humaine
Description
Human Calreticulin quantitates human Calreticulin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Calreticulin.
La Calr ou la calréticuline est un chaperon à liaison calcique qui favorise le repliement, l’assemblage oligomérique et le contrôle de la qualité dans le réticulum endoplasmique (ER) via le cycle de la calréticuline/calnexine. Calr, une lectine, interagit de façon transitoire avec presque toutes les glycoprotéines monoglucosylées synthétisées dans l’ER. La Calr interagit également avec le domaine de liaison de l’ADN de NR3C1 et assure la médiation de son exportation nucléaire. Elle peut également être impliquée dans la régulation de l’expression génétique maternelle et la maturation des ovocytes par la régulation de l’homéostasie calcique.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Autoantigène RO ; CABP3 ; CALBP ; protéine de liaison du calcium 3 ; CALR ; calréticuline ; calréguline ; calréticuline ; cC1qR ; CRP55 ; CRT ; CRTC ; protéine résidente du réticulum endoplasmique 60 ; protéine de liaison du sperme sécrétoire de l’épididyme Li 99 n ; ERp60 ; FLJ26680 ; grp60 ; HACBP ; Hel-S-99 n ; I 79_008346 ; LOC100350417 ; type rCG50286 ; RO ; antigène RO/SS-A ; antigène A du syndrome de Sicca (auto-antigène Ro ; calréticuline) ; SSA |
| Plage de dosage | 1,3 à 200 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 1,3 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P27797 |
| Symbole de gène(s) | CALR |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.