missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA Human Carboxylesterase 2/CES2

Code produit. 17135299
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17135299

Marque: Invitrogen™ EH65RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le Human Carboxylesterase 2/CES2 quantifie la carboxylestérase 2/CES2 humaine dans le sérum, le plasma, le surnageant.

Le Human Carboxylesterase 2/CES2 quantifie la carboxylestérase 2/CES2 humaine dans le sérum, le plasma, le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la carboxylestérase 2/CES2 humaine naturelle et recombinante.

La CES2 fait partie de la grande famille des carboxylestérases. Les membres de cette famille sont responsables de l’hydrolyse ou de la transestérification de plusieurs xénobiotiques, tels que la cocaïne et l’héroïne, et des substrats endogènes avec des liaisons ester, thioester ou amide. Ils peuvent participer au métabolisme des esters d’acyle et de cholestérol gras et jouer un rôle dans le système de barrière hémato-encéphalique. La protéine codée par ce gène est l’enzyme intestinale principale et fonctionne dans la clairance des médicaments de l’intestin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion 9030624L02Rik ; ACH M1 ; acylcarnitine hydrolase ; acylcarnitine hydrolase M1 ; carboxylestérase 2 ; carboxylestérase 2 (intestin, foie) ; carboxylestérase 2 C ; carboxylestérase 2 E ; carboxylestérase 5 ; carboxylestérase ML3 ; CE-2 ; CES 2 ; Ces2 ; CES-2 ; CES2A1 ; ces2A3 ; Ces2c ; Ces2e ; Ces2l ; Ces5 ; CESRL4 ; cocaïne estérase ; hCE-2 ; ICE ; carboxylestérase intestinale ; carboxylestérase-2 hépatique ; déacétylase 2 méthylumbelliféryl-acétate ; P iCE ; PCE-2 ; hydrolase d’acylcarnitine inductible par le proliférateur de péroxysomes ; carboxylestérase inductible par le phénobarbital (foie) ; hydrolase de pyréthroïde Ces2e
Plage de dosage 1,6 à 400 ng/ml
Sensibilité du dosage 1,6 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) O00748
Symbole de gène(s) CES2
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible CES2
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis