missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA Human Carboxylesterase 2/CES2
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Description
Le Human Carboxylesterase 2/CES2 quantifie la carboxylestérase 2/CES2 humaine dans le sérum, le plasma, le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la carboxylestérase 2/CES2 humaine naturelle et recombinante.
La CES2 fait partie de la grande famille des carboxylestérases. Les membres de cette famille sont responsables de l’hydrolyse ou de la transestérification de plusieurs xénobiotiques, tels que la cocaïne et l’héroïne, et des substrats endogènes avec des liaisons ester, thioester ou amide. Ils peuvent participer au métabolisme des esters d’acyle et de cholestérol gras et jouer un rôle dans le système de barrière hémato-encéphalique. La protéine codée par ce gène est l’enzyme intestinale principale et fonctionne dans la clairance des médicaments de l’intestin.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | 9030624L02Rik ; ACH M1 ; acylcarnitine hydrolase ; acylcarnitine hydrolase M1 ; carboxylestérase 2 ; carboxylestérase 2 (intestin, foie) ; carboxylestérase 2 C ; carboxylestérase 2 E ; carboxylestérase 5 ; carboxylestérase ML3 ; CE-2 ; CES 2 ; Ces2 ; CES-2 ; CES2A1 ; ces2A3 ; Ces2c ; Ces2e ; Ces2l ; Ces5 ; CESRL4 ; cocaïne estérase ; hCE-2 ; ICE ; carboxylestérase intestinale ; carboxylestérase-2 hépatique ; déacétylase 2 méthylumbelliféryl-acétate ; P iCE ; PCE-2 ; hydrolase d’acylcarnitine inductible par le proliférateur de péroxysomes ; carboxylestérase inductible par le phénobarbital (foie) ; hydrolase de pyréthroïde Ces2e |
| Plage de dosage | 1,6 à 400 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 1,6 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | O00748 |
| Symbole de gène(s) | CES2 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu