missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Carboxypeptidase A1/CPA1 ELISA Kit

Code produit. p-7219725
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17145299

Marque: Invitrogen™ EH66RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Human Carboxypeptidase A1/CPA1 quantitates human Carboxypeptidase A1/CPA1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Carboxypeptidase A1/CPA1.

La CPA1, également connue sous le nom de CPA, est une protéine monomère sécrétée de 419 acides aminés qui est fortement exprimée dans les tissus pancréatiques. Fonctionnant comme une exopeptidase pancréatique, la CPA1 utilise le zinc comme cofacteur pour catalyser la libération d’acides aminés à extrémités C-terminales à partir d’une variété de protéines, ce qui joue un rôle clé dans la digestion et la dégradation des protéines. Grâce à son activité catalytique, la CPA1 est également impliquée dans l’inhibition du zymogène (proenzyme), fonctionnant probablement pour bloquer les voies d’activation enzymatique. Des taux anormaux de CPA1 sont associés au cancer pancréatique, ce qui suggère un rôle possible dans la progression tumorale ou les événements de suppression tumorale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion 0910001L12Rik ; carboxypeptidase A ; carboxypeptidase A1 ; carboxypeptidase A1 (pancréatique) ; carboxypeptidase A1, pancréatique ; Cpa ; CPA1 ; carboxypeptidase A pancréatique ; procarboxypeptidase A pancréatique
Plage de dosage 0,65 à 150 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,65 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P15085
Symbole de gène(s) Cpa1
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Carboxypeptidase A1
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis