Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de cathepsine A / CTSA humaine
Code produit. 17115309
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17115309
Marque: Invitrogen™ EH72RBX5
ELISA
Human Cathepsin A/CTSA quantitates human Cathepsin A/CTSA in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Cathepsin A/CTSA.
La famille cathepsine d’enzymes protéolytiques comprend plusieurs classes diverses de protéases. Les cathepsines B, L, H, K, S et O constituent la classe protéase à cystéine. Les cathepsines D et E constituent la classe protéase aspartyle. La classe de protéase à sérine inclut la cathepsine G. Les cathepsines jouent un rôle dans le métabolisme cellulaire et participent à la biosynthèse des peptides et à la dégradation des protéines. La cathepsine A, une sérine carboxypeptidase, existe dans un complexe lysosomal de poids moléculaire élevé avec la b-galactosidase (b-gal) et la a-neuraminidase (Neu1). La cathepsine A sert à protéger la b-gal et la Neu1 de la protéolyse intralysosomale. Les carences en cathepsine A entraînent des carences en b-gal et en Neu1. Le gène qui code la cathepsine humaine correspond au chromosome 20q13.12. Les mutations de ce gène provoquent la glactosialidose, un trouble du stockage lysosomal résultant des carences en b-gal et en Neu1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion AU019505 ; bêta-galactosidase 2 ; protéine protectrice de la bêta-galactosidase ; carboxypeptidase C ; carboxypeptidase L ; carboxypeptidase kininase type Y ; carboxypeptidase-L ; cathepsine A ; Ctsa ; désamidase ; GLB2 ; GSL ; carboxypeptidase A lysosomale ; protéine protectrice lysosomale ; chaîne de 20 kDa de protéine protectrice lysosomale ; chaîne de 32 kDa de protéine protectrice lysosomale ; NGBE ; PPCA ; Ppgb ; cathepsine de protéine protectrice A ; protéine protectrice pour la bêta-galactosidase ; kininase urinaire
Plage de dosage 0,016 à 10 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,016 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P10619
Symbole de gène(s) CTSA
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Cathepsine A
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min