Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de cathepsine A / CTSA humaine
Description
Human Cathepsin A/CTSA quantitates human Cathepsin A/CTSA in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Cathepsin A/CTSA.
La famille cathepsine d’enzymes protéolytiques comprend plusieurs classes diverses de protéases. Les cathepsines B, L, H, K, S et O constituent la classe protéase à cystéine. Les cathepsines D et E constituent la classe protéase aspartyle. La classe de protéase à sérine inclut la cathepsine G. Les cathepsines jouent un rôle dans le métabolisme cellulaire et participent à la biosynthèse des peptides et à la dégradation des protéines. La cathepsine A, une sérine carboxypeptidase, existe dans un complexe lysosomal de poids moléculaire élevé avec la b-galactosidase (b-gal) et la a-neuraminidase (Neu1). La cathepsine A sert à protéger la b-gal et la Neu1 de la protéolyse intralysosomale. Les carences en cathepsine A entraînent des carences en b-gal et en Neu1. Le gène qui code la cathepsine humaine correspond au chromosome 20q13.12. Les mutations de ce gène provoquent la glactosialidose, un trouble du stockage lysosomal résultant des carences en b-gal et en Neu1.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | AU019505 ; bêta-galactosidase 2 ; protéine protectrice de la bêta-galactosidase ; carboxypeptidase C ; carboxypeptidase L ; carboxypeptidase kininase type Y ; carboxypeptidase-L ; cathepsine A ; Ctsa ; désamidase ; GLB2 ; GSL ; carboxypeptidase A lysosomale ; protéine protectrice lysosomale ; chaîne de 20 kDa de protéine protectrice lysosomale ; chaîne de 32 kDa de protéine protectrice lysosomale ; NGBE ; PPCA ; Ppgb ; cathepsine de protéine protectrice A ; protéine protectrice pour la bêta-galactosidase ; kininase urinaire |
| Plage de dosage | 0,016 à 10 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,016 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P10619 |
| Symbole de gène(s) | CTSA |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |