Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de cathepsine C humaine
Code produit. 17125309
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17125309
Marque: Invitrogen™ EH73RBX5
ELISA
Human Cathepsin C quantitates human Cathepsin C in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Cathepsin C.
La cathepsine C, également appelée la dipeptidyl aminopeptidase I (DPPI), est une peptidase à cystéine lysosomale tétramérique appartenant à la famille des papaïnes. La cathepsine C est impliquée dans la dégradation des protéines intracellulaires et le traitement des précurseurs de protéines, où elle participe à la croissance cellulaire, à l’activation de la neuraminidase et à l’activation du facteur de plaquettes XIII. La cathepsine C est en grande partie liée à d’autres protéases à cystéine lysosomales, y compris les cathepsines B, H et L. En termes enzymatiques, la cathepsine C est capable d’éliminer séquentiellement les dipeptides du terminus amino, et elle nécessite des ions halogénures, à savoir des ions chlorure, et des thiols pour une activité enzymatique complète. Les niveaux de protéines de la cathepsine C sont détectés dans une variété de tissus, et elle est très fortement exprimée dans les cellules de rate, des reins, des lymphocytes cytotoxiques et myéloïdes, où elle se localise dans le compartiment de granules sécrétrices. La cathepsine C est initialement synthétisée sous la forme d’une proenzyme qui est rapidement traitée pour générer deux chaînes distinctes qui fonctionnent ensemble sous la forme mature de l’enzyme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion AI047818 ; CATC ; cathepsine C ; cathepsine J ; CPPI ; CTSC ; dipeptidyl peptidase 1 ; chaîne du domaine d’exclusion de la dipeptidyl peptidase 1 ; chaîne lourde de la dipeptidyl peptidase 1 ; chaîne légère de la dipeptidyl peptidase 1 ; dipeptidyl peptidase I ; chaîne du domaine d’exclusion de la dipeptidyl peptidase I ; chaîne lourde de la dipeptidyl peptidase I ; chaîne légère de la dipeptidyl peptidase 1 ; Diptidyl transférase ; dipeptidyl peptidase ; diptidylpeptidase 1 ; diptidyl-peptidase 1 ; dipeptidyl-peptidase I ; DPP1 ; DPPI ; DPP-I ; HMS ; JP ; JPD ; PALS ; PDON1 ; PLS
Plage de dosage 2 à 500 pg/ml
Sensibilité du dosage 2 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P53634
Symbole de gène(s) CTSC
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Cathepsine C
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min