missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de cathepsine D humaine

Code produit. 17135309
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17135309

Marque: Invitrogen™ EH74RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Human Cathepsin D quantitates human Cathepsin D in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Cathepsin D.

Il a été observé que la cathepsine D est impliquée dans la progression des tumeurs malignes et dans le pronostic de divers cancers humains.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion CatD ; cathepsine D ; chaîne lourde de cathepsine D ; chaîne légère de cathepsine D ; cathepsinD ; CD ; lipofuscinose ceroïde, neuronale 10 ; CLN10 ; CPSD ; CTSD ; protéine sécrétrice d’épididyme se liant au sperme Li 130 P ; HEL-S-130 P ; aspartyl peptidase lysosomale ; aspartyl protéase lysosomale ; MGC2311 ; OTTHUMP00000196039 ; OTTHUMP00000198692
Plage de dosage 0,049 à 12 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,049 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P07339
Symbole de gène(s) Ctsd
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Cathepsine D
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis