missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de cathepsine D humaine
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
Description
Human Cathepsin D quantitates human Cathepsin D in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Cathepsin D.
Il a été observé que la cathepsine D est impliquée dans la progression des tumeurs malignes et dans le pronostic de divers cancers humains.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | CatD ; cathepsine D ; chaîne lourde de cathepsine D ; chaîne légère de cathepsine D ; cathepsinD ; CD ; lipofuscinose ceroïde, neuronale 10 ; CLN10 ; CPSD ; CTSD ; protéine sécrétrice d’épididyme se liant au sperme Li 130 P ; HEL-S-130 P ; aspartyl peptidase lysosomale ; aspartyl protéase lysosomale ; MGC2311 ; OTTHUMP00000196039 ; OTTHUMP00000198692 |
| Plage de dosage | 0,049 à 12 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,049 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P07339 |
| Symbole de gène(s) | Ctsd |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu