Learn More
Novus Biologicals™ Human CCL3L1/LD78 beta ELISA Kit (Colorimetric)
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
The Human CCL3L1/LD78 beta ELISA Kit (Colorimetric) measures human CCL3L1/LD78 beta in serum, plasma and other biological fluids.
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 78.13 - 5000 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 46.88 pg/mL |
| Réactivité croisée | This kit recognizes Human CCL3L1 in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human CCL3L1 and analogues was observed. |
| Type de produit | ELISA Kit (Colorimetric) |
| Type d’échantillon | Biological Fluids, Plasma, Serum |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 6349 |
| Symbole de gène(s) | CCL3L1 |
| Espèces hôtes | Human |
| Quantité | 1 kit |
| Afficher plus |