missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human CCL5 (RANTES) Recombinant Protein

Code produit. 17606655
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
25 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
25µg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17606655

Marque: Invitrogen™ RP87856

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

E. coli Recombinant Protein

RANTES is a chemoattractant for blood monocytes, memory T helper cells and eosinophils. It causes the release of histamine from basophils and activates eosinophils. It binds to CCR1, CCR3, CCR4 and CCR5 and is one of the major HIV suppressive factors produced by CD8+ T cells. Recombinant RANTES protein induces a dose dependent inhibition of different strains of HIV 1, HIV 2, and simian immunodeficiency virus (SIV). It is T cell and macrophage specific, induced by mitogens, and belongs to the intercrine beta (chemokine CC) family.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P13501
Concentration 200 μg/mL
À utiliser avec (application) Control, ELISA, Western Blot
Formule 0.1% TFA with 26% acetonitrile and no preservative
Identification génétique (Entrez) 6352
Poids moléculaire 7.9 kD
Nom Human CCL5 (RANTES) (aa 24-91)
Quantité 500 μg
Source E. coli
Conditions de stockage -20°C
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines 0.1 EU/ μg cytokine
Alias de gène beta-chemokine RANTES; CC chemokine; C-C motif chemokine 5; C-C motif chemokine ligand 5; CCL5; chemokine (C-C motif) ligand 5; D17S136E; eoCP; Eosinophil chemotactic cytokine; MGC17164; MuRantes; OTTHUMP00000197106; RANTES; RANTES protein; RANTES(3-68); RANTES(4-68); regulated upon activation normal T-cell expressed and secreted; regulated upon activation, normally T-expressed, and presumably secreted; SCYA5; SIS d; SISd; SIS-delta; SISd; small inducible cytokine A5; small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 5; small-inducible cytokine A5; T cell-specific protein P228; T-cell specific protein p288; T-cell-specific protein RANTES; TCP228; Unknown (protein for MGC:127014)
Symbole de gène(s) CCL5
Réactivité spécifique Human
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Forme Liquid
Pureté ou qualité >95%
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis