missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA MCP-3/CCL7 pour humain

Code produit. 15541677
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 tests
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15541677

Marque: Invitrogen™ BMS2125

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

  • Sachet(s) en aluminium avec microplaque revêtue d’anticorps monoclonal contre le MCP-3 humain
  • Anticorps monoclonal anti-humain MCP-3 conjugué à la biotine
  • Étalon de MCP-3 humain, lyophilisé, 40 pg/ml après reconstitution
  • Streptavidine-HRP
  • Concentrat de tampon d’essai 20x (PBS avec 1 % de Tween 20 et 10 % de BSA)
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Films adhésifs

Kit ELISA sandwich

Le test ELISA pour chimiokine 3 spécifique des monocytes humaine (CCL7)(MCP-3 humaine) quantifie la MCP3 humaine dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain. Le test reconnaîtra exclusivement la MCP-3 Hu naturelle et recombinante. Principe de la méthode Le test ELISA sandwich en phase solide de la MCP-3 humaine (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.

Il s’agit d’une chimiokine sécrétée qui attire les macrophages pendant l’inflammation et les métastases. Il fait partie de la sous-famille C-C des chimiokines qui sont caractérisées par deux résidus de cystéine adjacents. La protéine est un substrat in vivo de la métalloprotéinase matricielle 2, une enzyme qui dégrade les composants de la matrice extracellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P80098
Plage de dosage 0,3-20,0 pg/ml
Sensibilité du dosage 0,1 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 6354
Symbole de gène(s) FIC,MARC,MCP-3,MCP3,NC28,SCYA6,SCYA7
Coefficient de variation inter-dosage 4.2%
Coefficient de variation intra-dosage 5.5
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme FIC, MARC, protéine chimiotactique des monocytes 3
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 3 heures 15 min.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis