missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA non revêtu pour MCP-2 / CCL8 humain avec plaques

Code produit. 15540977
Click to view available options
Quantité:
2 x 96 tests
Conditionnement:
2 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15540977

Marque: Invitrogen™ 885216922

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

  • Concentrat d’anticorps de capture
  • Concentrat d’anticorps de détection
  • CCL8 humain (MCP-2) standard (lyophilisé) : 20 pg/ml après reconstitution
  • Concentrat de tampon de revêtement
  • Concentrat de tampon de dosage A (PBS avec 1 % de Tween 20 et 10 % de BSA)
  • Diluant d’échantillon Y
  • Streptavidine HRP prétitrée
  • Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB)

Kit ELISA non revêtu avec plaques

Le kit ELISA non revêtu de protéine 2 chimiotactique de monocyte humaine (CCL8) MCP-2) contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs pré-appariés pour effectuer des essais d’immuno-absorption (ELISA) enzymatiques quantitatifs pour détecter et quantifier les niveaux de protéines du MCP-2 humain. Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément. Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.

Ce gène est l’un des différents gènes de cytokines regroupés sur le bras q du chromosome 17. Les cytokines sont une famille de protéines sécrétées impliquées dans les processus immunorégulateurs et inflammatoires. La protéine codée par ce gène est structurellement liée à la sous-famille CXC des cytokines. Les membres de cette sous-famille sont caractérisés par deux cystéines séparées par un seul acide aminé. Cette cytokine montre une activité chimiotactique pour les monocytes, les lymphocytes, les basophiles et les éosinophiles. En recrutant des leucocytes aux sites d’inflammation, cette cytokine peut contribuer à l’infiltration des leucocytes associés aux tumeurs et à l’état antiviral contre l’infection par le VIH.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P80075
Plage de dosage 0,16-10 pg/ml
Sensibilité du dosage 0,16 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 6355
Symbole de gène(s) HC14,MCP-2,MCP2,SCYA10,SCYA8
Contenus des kits Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon pour enduisage 10X Tampon pour le plaquage de l’anticorps de capture, Diluant ELISA/ELISPOT 5X : Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme, Enzyme : Avidine HRP prétitrée, Substrat : Solution TMB 1X, Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -76 ; -86)
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 2 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl ; surnageant, 10 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Protéine chimiotactique des monocytes 2
Cible Humaine
Heure du test 1 h 45 min
Durée totale du dosage 24 h 30 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis