Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de CD21 / CR2 / récepteur EBV humain
Description
Human CD21/CR2/EBV receptor quantitates human CD21/CR2/EBV receptor in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD21/CR2/EBV receptor.
Le CD21 (récepteur de complément 2, récepteur CR2, récepteur C3D, récepteur EBV) lie les fragments de complément C3, en particulier ses fragments de dégradation, qui restent liés de manière covalente pour compléter les surfaces d’activation ou l’antigène. Le CD21 joue un rôle important dans l’absorption et la rétention des immunocomplexes, la survie des cellules B de la mémoire, et dans le développement et le maintien de la réaction humorale aux antigènes dépendants des cellules T. Le CD21 sert également de récepteur clé pour la liaison du virus Epstein-Barr et est impliqué dans le ciblage des prions sur les cellules dendritiques folliculaires et l’accélération de la neuroinvasion après une exposition périphérique aux prions. Une forme soluble du CD21 (sCD21) est libérée de la surface des lymphocytes et conserve sa capacité de lier les ligands respectifs. Le CD21 sert de récepteur pour les composants complémentaires C3d, C3dg et iC3b, pour l’EBV et pour l’IFNalpha. Le CD21 se lie au CD23 et s’associe à CD19, CD81 et Leu13 pour former un grand complexe de transduction du signal impliqué dans l’activation des cellules B. Les variations génétiques du gène CD21 sont associées à la sensibilité au lupus érythémateux disséminé 9 (SLEB9). Des variantes de transcription à épissage alternatif qui codent différentes isoformes de CD21 ont également été trouvées.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | C3DR ; CD21 ; CD35 ; récepteur de surface cellulaire pour le C3d ; récepteur C3d complémentaire ; récepteur C3d complémentaire 2 ; récepteur du composant complémentaire 1 (3 b/4 b) (groupe sanguin Knops) ; récepteur de composant complémentaire 2 (3 d/virus Epstein Barr) ; récepteur de composant complémentaire 3 d 2 ; récepteur du composant complémentaire 2 ; isoforme long du récepteur 1 complémentaire ; récepteur complémentaire 2 ; récepteur complémentaire type 1 ; récepteur complémentaire type 2 ; CR ; Cr1 ; Cr-1 ; Cr2 ; CR-2 ; CVID7 ; récepteur EBV ; récepteur du virus Epstein-Barr ; exprimé dans les lymphocytes B ; SLEB9 |
| Plage de dosage | 17 à 4 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 17 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P20023 |
| Symbole de gène(s) | CR2 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |