missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human CD3 epsilon Heterodimer Recombinant Protein

Code produit. p-200008576
Click to view available options
Quantité:
50 μg
500 μg
Conditionnement:
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17906411

Marque: Invitrogen™ RP87999

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

It is recommended that the protein be aliquoted for optimal storage. It is recommended that sterile water (200 μL) be added to the vial to prepare a stock solution of 0.25 mg/mL. Concentration is measured by UV.

CD3E and CD3D Heterodimer Protein is produced by mammalian expression system and are involved in mediating signal transduction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P04234, P07766
Concentration 0.25 mg/mL
À utiliser avec (application) Control, ELISA Standard, Binding Assay
Format Lyophilized
Formule PBS with 5% mannitol, 5% trehalose and no preservative; pH 7.4
Identification génétique (Entrez) 915, 916
Poids moléculaire 77.5 kDa
Nom Human CD3 epsilon Heterodimer
Plage de pH 7.4
Méthode de purification Purified
Quantité 500 μg
Conditions de stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1.0 EU/μg
Nom usuel CD3e/CD3d
Symbole de gène(s) CD3D, CD3E
Activité biologique Measured by its ability to bind OKT3-mIgG2a in a functional ELISA.
Type de produit Protein
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine Fc-tag
Séquence Human CD3D, Met1-Ala105 (Accession # P04234-1) with a C-terminal His-tag hIgG1 Fc region and human CD3E, Met1-Asp126 (Accession # P07766-1) with a C-terminal Flag-tag hIgG Fc region were co-expressed and purified as a human CD3D & CD3E heterodimer
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Activité Measured by its ability to bind OKT3-mIgG2a in a functional ELISA.
Système d’expression HEK293 cells
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥90% as determined by SDS-PAGE. ≥95% as determined by SEC-HPLC.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis