missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA CD38 humaine

Code produit. 17195319
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17195319

Marque: Invitrogen™ EH89RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Human CD38 quantitates human CD38 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD38.

La CD38 (NAD+ glycohydrolase) est une glycoprotéine transmembranaire de type II capable d’induire l’activation, la prolifération et la différenciation des lymphocytes matures et de régir l’apoptose des cellules souches myéloïdes et lymphoïdes. La CD38 fonctionne comme une ecto-enzyme multi-catalytique servant d’ADP-ribosyl cyclase, d’ADP-ribose hydrolase cyclique et éventuellement de NAD+ glycohydrolase ou comme récepteur de surface cellulaire. Les anticorps anti-CD38 sont utiles au sous-typage des lymphomes et des leucémies, à la détection de cellules du plasma (autrement dit, identification des myélomes) et comme marqueur de cellules B et T activées. La CD38 participe à l’adhérence cellulaire, à la transduction des signaux et à la signalisation calcique. De plus, la CD38 est exprimée à des taux élevés dans le pancréas, le foie, les reins, le lymphome malin et le neuroblastome. Les maladies associées à la dysfonction de la CD38 comprennent la leucémie lymphoïde chronique et le syndrome de Richter.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion 2 '-phospho-ADP-ribosyl cyclase ; 2 '-phospho-ADP-ribosyl cyclase/2 '-phospho-cyclique-ADP-ribose transférase ; 2 '-phospho-cyclique-ADP-ribose transférase ; ADPRC 1 ; ADPRC1 ; ADP-ribosyl cyclase 1 ; ADP-ribosyl cyclase/ADP-ribose hydrolase 1 cyclique ; cADPR hydrolase 1 ; Cd38 ; antigène CD38 ; antigène CD38 (ADP-ribosyl cyclase / ADP-ribose hydrolase cyclique) ; antigène CD38 (p45) ; antigène CD38 p45 ; molécule CD38 ; CD38H ; Cd38-rs1 ; groupe de différenciation 38 ; ADP-ribose cyclique hydrolase 1 ; ecto-nicotinamide adénine dinucléotide glycohydrolase ; I-19 ; NAD(+) nucléosidase ; NAD+ nucléosidase ; antigène NIM-R5 ; T10
Plage de dosage 0,41 à 100 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,41 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P28907
Symbole de gène(s) CD38
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible CD38
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis