Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA CD38 humaine
Description
Human CD38 quantitates human CD38 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD38.
La CD38 (NAD+ glycohydrolase) est une glycoprotéine transmembranaire de type II capable d’induire l’activation, la prolifération et la différenciation des lymphocytes matures et de régir l’apoptose des cellules souches myéloïdes et lymphoïdes. La CD38 fonctionne comme une ecto-enzyme multi-catalytique servant d’ADP-ribosyl cyclase, d’ADP-ribose hydrolase cyclique et éventuellement de NAD+ glycohydrolase ou comme récepteur de surface cellulaire. Les anticorps anti-CD38 sont utiles au sous-typage des lymphomes et des leucémies, à la détection de cellules du plasma (autrement dit, identification des myélomes) et comme marqueur de cellules B et T activées. La CD38 participe à l’adhérence cellulaire, à la transduction des signaux et à la signalisation calcique. De plus, la CD38 est exprimée à des taux élevés dans le pancréas, le foie, les reins, le lymphome malin et le neuroblastome. Les maladies associées à la dysfonction de la CD38 comprennent la leucémie lymphoïde chronique et le syndrome de Richter.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | 2 '-phospho-ADP-ribosyl cyclase ; 2 '-phospho-ADP-ribosyl cyclase/2 '-phospho-cyclique-ADP-ribose transférase ; 2 '-phospho-cyclique-ADP-ribose transférase ; ADPRC 1 ; ADPRC1 ; ADP-ribosyl cyclase 1 ; ADP-ribosyl cyclase/ADP-ribose hydrolase 1 cyclique ; cADPR hydrolase 1 ; Cd38 ; antigène CD38 ; antigène CD38 (ADP-ribosyl cyclase / ADP-ribose hydrolase cyclique) ; antigène CD38 (p45) ; antigène CD38 p45 ; molécule CD38 ; CD38H ; Cd38-rs1 ; groupe de différenciation 38 ; ADP-ribose cyclique hydrolase 1 ; ecto-nicotinamide adénine dinucléotide glycohydrolase ; I-19 ; NAD(+) nucléosidase ; NAD+ nucléosidase ; antigène NIM-R5 ; T10 |
| Plage de dosage | 0,41 à 100 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,41 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P28907 |
| Symbole de gène(s) | CD38 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.